EP6001082510
Eppendorf® Drawer style stainless steel rack for CryoCube® F740 upright freezers
closed configuration for storage of 8 boxes up to 136 x 136 x 133 mm (5 inch boxes), 5-Compartment, external W × D × H (140 mm) (563 mm) (276 mm)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
5-Compartment
Holds 8 x boxes (5 in.)
closed configuration for storage of 8 boxes up to 136 x 136 x 133 mm (5 inch boxes)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001082510
técnica(s)
cryopreservation: suitable
externo L × P × A
(140 mm) (563 mm) (276 mm)
tamanho
563x140x276 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)