EP6001071210
Eppendorf® Side Access Stainless Steel Rack for CryoCube(R) F740 Upright Freezers
including front and back handle for storage of 32 boxes up to 136x136x53 mm (2 inch boxes), 3-Compartment, external W × D × H (139 mm) (569 mm) (444 mm)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
3-Compartment
Holds 32 x boxes (2 in.)
including front and back handle for storage of 32 boxes up to 136x136x53 mm (2 inch boxes)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001071210
técnica(s)
cryopreservation: suitable
externo L × P × A
(139 mm) (569 mm) (444 mm)
tamanho
549x139x444 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)