Documentos Principais
EP6001062310
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 16 x 76 mm/3 in boxes, (4 x 4) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiais
stainless steel
Características
(4 x 4) configuration
Holds 16 x 76 mm/3 in boxes
drawer
max. box number per rack: 6 (3 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001062310 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
308 mm (12.1 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 244 mm (9.6 in.)
Categorias relacionadas
Descrição geral
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 36 boxes)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)