Documentos Principais
EP6001040211
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x 53 mm/2 in boxes, (14 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
Características
(14 x 1) configuration
Holds 14 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001040211 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 776 mm (30.6 in.)
capacidade
(max box number per rack: 14 (1 x 14))
Categorias relacionadas
Descrição geral
for ULT freezer: Innova C580 (max. 448 boxes), Innova C760 (max. 560 boxes)for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)