Documentos Principais
EP6001000311
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 9 x boxes (3 in.), (9 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
Características
(9 x 1) configuration
Holds 9 x boxes (3 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001000311 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
141 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 726 mm (28.6 in.)
capacidade
(max box number per rack: 9 (9 x 1))
Categorias relacionadas
Descrição geral
for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube FC660/ FC660h (max. 36 racks)for ULT freezer: Innova C580 (max. 288 boxes), Innova C760 (max. 360 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 324 boxes)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)