EP5920767003
Eppendorf® Adapter for 3 x 30ml Oak Ridge tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
for FA-6x250 rotor
embalagem
case of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920767003
Parâmetros
10,000 rpm speed
temperatura de armazenamento
room temp
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG