Documentos Principais
EP5920761005
Eppendorf® Adapter for 4 x 15ml conical tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
for FA-6x250 rotor
embalagem
case of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920761005
Parâmetros
10,000 rpm speed
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)