EP5920744003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 500 mL Corning® bottle, pack of 2
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom
Características
capacity 1 x 500 mL Corning® bottle
Holds 500 mL bottles
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920744003 (Global)
Parâmetros
4,200 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
160 mm
Diâmetro
98 mm
compatibilidade
for use with Universal-Large bucket
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)