Documentos Principais
EP5920720007
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 36 x 5.5 - 12 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
capacity 36 x 5.5 - 12 mL tubes
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920720007 (Global)
Parâmetros
3,046 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
114 mm
Diâmetro
16 mm
compatibilidade
for use with High-capacity bucket
Descrição geral
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)