Documentos Principais
EP5920700006
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 Liter Nalgene, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
capacity 1 Liter Nalgene
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920700006 (Global)
Parâmetros
3,336 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
185 mm
Diâmetro
98 mm
compatibilidade
for use with 1,000 mL round bucket
Descrição geral
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)