Documentos Principais
EP5910770006
Eppendorf® wide-neck bottle
bottle capacity 1000 mL, flat bottom, for rotor S-4xUniversal, set of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
flat bottom
esterilidade
non-sterile
Características
for rotor S-4xUniversal
embalagem
case of 2 ea
set of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5910770006
capacidade do frasco
1000 mL
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • Polypropylene (PP) round bottle with flat bottom
  • Wide neck for easy filling and dispensing of liquid without spillage
  • Autoclavable for minimum of 50 autoclave cycles at 125 °C
  • Compatible with centrifuge 5910 R with Rotor S-4xUniversal
  • Maximum RCF: 4,415 x g
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)