EP5910764006
Eppendorf® Adapter
for 50 mL tubes skirted bottom, for rotor S-4xUniv., pkg of 2 pieces
About This Item
Produtos recomendados
Características
skirt
for 50 mL tubes skirted bottom
for rotor S-4xUniv.
embalagem
pack of 2 ea
pkg of 2 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5910764006
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Universal bucket
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG