Documentos Principais
EP5895175007
Eppendorf® FA-6x250 rotor
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
Sinônimo(s):
Eppendorf Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5895175007
Parâmetros
10,000 rpm speed
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)