Documentos Principais
EP5895160000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes, pack of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
to hold 40 x 15 mL conical tubes
F-48x15, incl. 48 steel sleeves and adapters, for 40x conical 15 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5895160000
Parâmetros
5,500 max. RCF (5,005 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5910R
Categorias relacionadas
Descrição geral
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)