Documentos Principais
EP5895125000
Buckets for Eppendorf® S-4x750 Rotor
aerosol-tight capable, including plate carrier, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
aerosol-tight capable
including plate carrier
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5895125000 (Global)
técnica(s)
centrifugation: suitable
Descrição geral
2 xbuckets to hold plates including plate carriers. Fits Eppendorf for Rotor S-4x750 and can be used with an aerosol-tight system.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)