Documentos Principais
EP5825747003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 27 x 5 mL FACS, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
round bottom
Características
capacity 27 x 5 mL FACS
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825747003 (Global)
Parâmetros
3,229 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
115 mm
Diâmetro
12 mm
compatibilidade
for use with 750 mL round bucket
Descrição geral
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)