Documentos Principais
EP5825745000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x 500 mL Corning® tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
conical bottom
Características
capacity 1 x 500 mL Corning® tubes
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825745000 (Global)
Parâmetros
3,171 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
136 mm
Diâmetro
98 mm
compatibilidade
for use with 750 mL round bucket
Descrição geral
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)