EP5825743008
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 20 x 9 mL round-bottom tubes, pack of 2
About This Item
Materiais
round bottom
Características
capacity 20 x 9 mL round-bottom tubes
for use with aerosol-tight lid
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825743008 (Global)
Parâmetros
3,044 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
111 mm
Diâmetro
17.5 mm
compatibilidade
for use with 750 mL round bucket
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)