EP5825722000
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 180 - 250 mL tubes, set of 2 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
Holds 180 - 250 mL tubes
embalagem
set of 2 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825722000
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 500 mL rectangular bucket
Descrição geral
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)