Documentos Principais
EP5820765003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-20-17, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
lid
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5820765003 (Global)
Parâmetros
13,000 rpm
19083 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Categorias relacionadas
Descrição geral
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)