EP5820743000
Plate Bucket for Eppendorf® S-4-104 Rotor
aerosol-tight capable, with plate carrier, pack of 4
About This Item
Produtos recomendados
Características
aerosol-tight capable
with plate carrier
embalagem
pack of 4
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5820743000 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)