Documentos Principais
EP5810758009
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 3 x 50 mL Falcon tubes, set of 2 pieces
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
for use with 3 x 50 mL Falcon tubes
embalagem
set of 2 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5810758009
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 250 mL rectangular buckets
Descrição geral
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)