EP5810750008
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
holds 25 x 1.2-5 mL tubes, set of 2 pieces
About This Item
Características
holds 25 x 1.2-5 mL tubes
embalagem
set of 2 pieces
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5810750008
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 250 mL reactangular bucket
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)