EP5810718007
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5810718007
Parâmetros
4,000 max. RCF (3,220 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG