Documentos Principais
EP5804719000
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. conical form inserts
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
to hold 4 x buckets for 2 x 50 mL conical tubes
incl. conical form inserts
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804719000
Parâmetros
5,000 max. RCF (4,500 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)