EP5804712005
Eppendorf® Aerosol-tight caps
for 100 ml rectangular buckets, set of 2 ea
About This Item
Características
for 100 ml rectangular buckets
embalagem
set of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804712005
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)