Documentos Principais
EP5702763004
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702763004 (Global)
Parâmetros
2.577 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
12 mm
compatibilidade
for use with 90 mL rectangular bucket
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)