Documentos Principais
EP5702746002
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-24-11, without lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
F-45-24-11, without lid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702746002
Parâmetros
4,400 max. RCF (1,770 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Descrição geral
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)