EP5702737003
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 2-7 ml, pack of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Características
holds Vacutainer and Falcon tubes 2-7 ml
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702737003
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 100 mL round buckets
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)