Documentos Principais
EP5702733008
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
flat bottom
Características
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL,
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702733008 (Global)
Parâmetros
2.943 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Diâmetro
60 mm
compatibilidade
for use with 100 mL round buckets
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)