Documentos Principais
EP5702723002
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
Holds 15 mL tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702723002
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 100 mL round buckets
Descrição geral
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)