Documentos Principais
EP5702000010
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.78
entrada CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Características
CE compliant
w/o rotor
fabricante/nome comercial
5702000010
Eppendorf® 5702000010
Eppendorf®
Parâmetros
3000 × g
4400 rpm
técnica(s)
centrifugation: suitable
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)