EP5495512004
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
S-96x0.2-PCR, to hold, 96 x 0.2 mL PCR tubes, to hold, 12 x 8-tube PCR strips, includes 4 x swing buckets
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold 12 x 8-tube PCR strips
to hold 96 x 0.2 mL PCR tubes
S-96x0.2-PCR
includes 4 x swing buckets
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5495512004
Parâmetros
6,000 max. RCF (3,217 xg)
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5425
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)