Documentos Principais
EP5427756000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
not aerosol-tight, for 5430/5430R, polypropylene
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Características
not aerosol-tight
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427756000 (Global)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5430 R
for use with 5430
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)