EP5427755004
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-48-11, non aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Características
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427755004 (Global)
Parâmetros
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5430/5430R
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)