Documentos Principais
EP5427752005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight 
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
to hold 24 x spin columns
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight 
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427752005
Parâmetros
13,200 max. RCF (19,090 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5430/5430R
Descrição geral
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)