Documentos Principais
EP5427732004
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 7-15 mL, bore size (small), pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 1 x 7-15 mL
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5427732004
técnica(s)
centrifugation: suitable
tamanho do furo
(small)
compatibilidade
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)