Documentos
EP5424706002
Eppendorf® Rotor F-45-18-11-Kit
incl.lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
incl.lid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5424706002
Parâmetros
15,000 max. RCF (18,111 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5424/5424R
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG