Documentos Principais
EP5406000569
Eppendorf® Centrifuge 5425 R
rotory knob control, with rotor FA-24x2, AC/DC input 230 V (GB Plug)
Sinônimo(s):
Centrifuge
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
refrigerated
to hold 24 X 2 Ml TUBES
rotory knob control, with rotor FA-24x2
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5406000569
Parâmetros
-10°-40 ° °C temp. range
15,060 rpm speed
Descrição geral
Centrifuge 5425 R G, refrigerated, with Rotor FA-24x2, rotary knobs, 230 V/50 – 60 Hz, GB
Aplicação
Centrifugation
Características e benefícios
Aerosol-tight Eppendorf® lids for simple and safe handling
Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, 3 program buttons (only Centrifuge 5425), short function without continuous pressing of the key)
Extended rotor program (e.g. 5.0 mL rotor, swing-bucket rotor for PCR strips)
OptiBowl® design for quiet operation, even without a rotor lid
Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
Max. rotor capacity: 10 × 5.0 mL vessels
Max. speed: 21,300 × g (15,060 rpm)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiBowl is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)