Documentos Principais
EP4922605004
Eppendorf® Reference 2 lower part
8-channel, lower part with separate serial number, orange, size 30-300 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
8-channel
lower part with separate serial number
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 4922605004
tamanho
30-300 μL
cor
orange
Descrição geral
The name, Reference, stands for extraordinary precision and accuracy, a long service lifes and an ergonomic design. The new Reference 2 boasts these proven premium characteristics with its state-of-the-art technolgy, making it a reliable partner for you and your work. The time saving single-button operation is unrivalled in the new multichannel versions.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)