Documentos
EP3880000160
Eppendorf® IsoPack and IsoRack
Holds 0.5 ml tubes, parameter (0 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
Características
Holds 0.5 ml tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 3880000160
Parâmetros
(0 °C)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG