EP30129555
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96
skirted, green, pkg of 300 ea
About This Item
skirted
Produtos recomendados
Materiais
green wells
Características
skirt
skirted
embalagem
pkg of 300 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 30129555
técnica(s)
PCR: suitable
cor
green
tipo de ligação
low binding surface
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Maximum recovery rates for improved assay results
- Available with barcode (upon request)
- Ideal for quantitative real-time PCR as well
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
- OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)