Documentos Principais
EP022822179
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-50-8-18, non aerosol tight, (8 x 10 mL - 18 mL round-bottom tubes (18 x 105-128 mm))
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
to hold 8 x 10/18 mL round-bottom tubes
to hold 8 x 18 x 105 - 128 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022822179 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
capacidade
(8 x 10 mL - 18 mL round-bottom tubes (18 x 105-128 mm))
compatibilidade
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Categorias relacionadas
Descrição geral
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)