Documentos Principais
EP022822136
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-16-20, non aerosol tight, (16 x 6.5/10.0 mL flat-bottom tubes)
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 16 x 20x42 - 55 mm tubes
to hold 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022822136 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
capacidade
(16 x 6.5/10.0 mL flat-bottom tubes)
compatibilidade
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Categorias relacionadas
Descrição geral
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG