Documentos Principais
EP022639200
Eppendorf® Adapter
to hold, 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
POM
Características
to hold 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022639200
compatibilidade
Rotor A-4-38
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapter, for 2 conical tubes 15 mL, 17.2 mm × 121 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
  • for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
  • Please note that this adapter is not compatible with the aerosol-tight caps of this rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)