Documentos Principais
EP022638653
Wide Neck Bottle for Eppendorf® A-4-81 Rotor
round, capacity 400 mL, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene bottle
round
Características
with cap
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638653 (US)
Parâmetros
3250 × g max. RCF
capacidade
400 mL
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)