EP022638068
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, (4 MTP or 1 DWP), pack of 4
About This Item
Produtos recomendados
Características
aerosol-tight capable
embalagem
pack of 4
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638068 (NA)
técnica(s)
centrifugation: suitable
capacidade
(4 MTP or 1 DWP)
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Plate buckets have a maximum speed of 2,750 × g (4,000 rpm)
- Each bucket accommodates 4 microtiter plates (MTP) or 1 deep well plate (DWP)
- Compatible with A-4-62 MTP swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
- Autoclavable at 121 °C for 20 min
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)