Documentos Principais
EP0030610326
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
def. color (wells colorless), with barcode, polypropylene, pkg of 80 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
embalagem
pkg of 80 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030610326
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
384 wells
Descrição geral
Maximize your sample recovery with Eppendorf LoBind Plates. Eppendorf LoBind Plates are designed with a special two-component polymer mix that creates a hydrophilic surface to ensure optimal sample recovery rates. These plates are specifically designed for research or sensitive testing methods where they enable excellent results due to less sample binding to the plate surface.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)