Documentos Principais
EP0030605306
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
white polypropylene, conical bottom clear wells, PCR clean, pkg of 240 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
conical bottom clear wells
white polypropylene
embalagem
pkg of 240 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030605306
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 wells
Descrição geral
Pipette, control and recover your samples with ease using Eppendorf Microplates! Designed with the easy-to-read alphanumeric OptiTrack matrix label to identify individual wells, speed up the filling process and significantly reduce the risk of pipetting errors. Eppendorf Microplates are made with high-transparency polypropylene ensuring quick and easy location of samples
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)