EP0030140532
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 4 ×, Holds 25 x 5 mL tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
Holds 25 x 5 mL tubes
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030140532 (Global)
embalagem
pack of 4 ×
Altura
64 mm
tamanho
5 × 5
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)